Få mere at vide
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11441530
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441530 10 g 10g
11451530 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441530 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26941.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7417-21-2 | C10H14O3 | 182,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7417-21-2
Molekylær formel C10H14O3
Molekylvægt (g/mol) 182.22
MDL nummer MFCD00002894
InChI nøgle SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
PubChem CID 81911
SMIL COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Smeltepunkt 45°C to 49°C
Kogepunkt 172°C to 174°C (17 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanol
Formel vægt 182.22
Procent renhed 98%