Få mere at vide
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31432637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31432637 10 g
31419188 100 g
31422275 25 g
31432609 500 g
31417410 5 g
31428172 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31432637 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1224310g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
CAS 7417-21-2
Molekylær formel C10H14O3
MDL nummer MFCD00002894
Mængde 10 g
SMIL COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Procent renhed 98%