Få mere at vide
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17910596
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17910596 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17910596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0384.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyphenethylamine (2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine)
CAS 120-20-7
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Dimethoxyphenethylamine (2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dopamine Hydrochloride Imp. C (EP), Dopamine Imp. C (EP), beta-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine, 3,4-Di-O-methyldopamine, 3,4-Dimethoxy-beta-phenylethylamine, 3,4-Dimethoxybenzeneethanamine, 3,4-Dimethoxyphenethylamine, DIMPEA, DMPE, DMPEA, Dopamine dimethyl ether, Homoveratrylamine, NSC 16948, NSC 26152, NSC 6328, O,O-Dimethyldopamine, Dopamine Related Compound C, Dopamine Hydrochloride Impurity C, Dopamine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(CCN)cc1OC
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 181.1103 g/mol