Få mere at vide
2-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-6,7-dihydroxy-3(2H)-benzofuranone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-6,7-dihydroxy-3(2H)-benzofuranone |
| CAS | 473467-28-6 |
| Molekylær formel | C15H12O6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O6/c16-9-3-1-7(5-11(9)18)6-12-13(19)8-2-4-10(17)14(20)15(8)21-12/h1-5,12,16-18,20H,6H2 |
| SMIL | Oc1ccc(CC2Oc3c(O)c(O)ccc3C2=O)cc1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.25 |
| Formel vægt | 288.0634 |