missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1-d2-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dopamine-D2 (2-aminoethyl-2,2-D2) Hydrochloride |
| CAS | 83008-33-7 |
| Molekylær formel | C8 D2 H9 N O2 . Cl H |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-2,2-d2)-, hydrochloride (9 CI), 4-(2-Aminoethyl-2,2-d2)pyrocatechol hydrochloride, Dopamine-d2 hydrochloride, Dopamine-D2 (2-aminoethyl-2,2-D2) hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl-2,2-d2)-1,2-benzenediol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1-d2-amine HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11 H,3-4,9H2;1 H/i4D2; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])(N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-(2-amino-2,2-dideuterioethyl)benzene-1,2-diol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.6517 |
| Formel vægt | 191.0682 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?