Få mere at vide
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dopamine-D4 Hydrochloride |
| CAS | 203633-19-6 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H7 N O2 . Cl H |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11 H,3-4,9H2;1 H/i3D2,4D2; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)benzene-1,2-diol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.66 |
| Formel vægt | 193.0808 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |