Få mere at vide
2-[[3,4-Dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-6-[(3R)-3-piperidinylamino]-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((3,4-Dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-6-((3R)-3-piperidinylamino)-1(2H)-pyrimidinyl)methyl)-benzonitrile |
| CAS | 2089611-85-6 |
| Molekylær formel | C18H21N5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Alogliptin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N5O2/c1-22-17(24)9-16(21-15-7-4-8-20-11-15)23(18(22)25)12-14-6-3-2-5-13(14)10-19/h2-3,5-6,9,15,20-21H,4,7-8,11-12H2,1H3/t15-/m1/s1 |
| SMIL | N(C=1N(CC2=C(C#N)C=CC=C2)C(=O)N(C)C(=O)C1)[C@@H]3CCCNC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.39 |
| Formel vægt | 339.17 |