Få mere at vide
2-(3,4-Dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-quinazolinyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3,4-Dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-quinazolinyl)benzoic Acid |
| CAS | 537693-30-4 |
| Molekylær formel | C15H10N2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2O4/c18-13-9-5-1-3-7-11(9)17(15(21)16-13)12-8-4-2-6-10(12)14(19)20/h1-8H,(H,19,20)(H,16,18,21) |
| SMIL | O=C(O)C=1C=CC=CC1N2C(=O)NC(=O)C=3C=CC=CC32 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-Dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-quinazolinyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.25 |
| Formel vægt | 282.06 |