missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride |
| CAS | 176737-07-8 |
| Molekylær formel | C12 H11 Cl3 N2 . H Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole','Monohydrochloride (9CI), NSC 656620 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl3N2.ClH/c13-12(14,15)11-10-8(5-6-16-11)7-3-1-2-4-9(7)17-10;/h1-4,11,16-17H,5-6H2;1H |
| SMIL | Cl.ClC(Cl)(Cl)C1NCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1-(trichloromethyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.049 |
| Formel vægt | 323.975 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?