Få mere at vide
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H3Cl5O/c13-6-1-4-5-2-8(15)10(16)11(17)12(5)18-9(4)3-7(6)14/h1-3H |
| Formel vægt | 337.8627 |