missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,6-Tetrakis-O-trimethylsilyl-D-gluconolactone, TRC

Artikelnummer. 30423597
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423597 5 g
30422433 10 g
30414311 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2795405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 32384-65-9
Molekylær formel C18H42O6Si4
Molekylvægt (g/mol) 466.86
Synonym (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tri[(trimethylsilyl)oxy]-6-[[(Trimethylsilyl)oxy]methyl]tetrahydro-2H-pyran-2-one
IUPAC navn (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyloxy)-6-(trimethylsilyloxymethyl)oxan-2-one
SMIL C[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H]1O[Si](C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetrakis-O-trimethylsilyl-D-gluconolactone
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H42O6Si4/c1-25(2,3)20-13-14-15(22-26(4,5)6)16(23-27(7,8)9)17(18(19)21-14)24-28(10,11)12/h14-17H,13H2,1-12H3/t14-,15-,16+,17-/m1/s1
Formel vægt 466.2058
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.