Få mere at vide
2,3,4,6-Tetrahydroxy-5H-benzo[7]annulen-5-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Purpurogallin |
| CAS | 569-77-7 |
| Molekylær formel | C11H8O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Purpurogallin, 2,3,4,6-Tetrahydroxy-5H-benzocyclohepten-5-one, 2,3,4,6-Tetrahydroxy-5H-benzo[a]cyclohepten-5-one, NCI 35676, NSC 35676, NSC 646653 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O5/c12-6-3-1-2-5-4-7(13)10(15)11(16)8(5)9(6)14/h1-4,13,15-16H,(H,12,14) |
| SMIL | OC1=CC=Cc2cc(O)c(O)c(O)c2C1=O |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetrahydroxybenzo[7]annulen-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.18 |
| Formel vægt | 220.0372 |