Få mere at vide
2,3,4,6-Tetrachlorotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-4(8)2-5(9)7(11)6(3)10/h2H,1H3 |
| Formel vægt | 227.9067 |