Få mere at vide
2,3,4,6-Tetrachlorophenol 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol |
| CAS | 58-90-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H2 Cl4 O |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Phenol, 2,3,4,6-tetrachloro-, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenate, 2,4,5,6-Tetrachlorophenol, Dowicide 6, NSC 2428, TCP |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H |
| SMIL | Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Vis mere |