Få mere at vide
2,3,4,6-Tetrachlorophenol 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327688
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327688 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327688 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17374600ME1000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
CAS 58-90-2
Analyt- eller komponentnavne 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H2 Cl4 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenol, 2,3,4,6-tetrachloro-, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenate, 2,4,5,6-Tetrachlorophenol, Dowicide 6, NSC 2428, TCP
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H
SMIL Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 2,3,4,6-tetrachlorophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 231.89
Mængde 1 ml
Formel vægt 229.886 g/mol