Få mere at vide
2,3,4,6-Tetrabromophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetrabromophenol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Br4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H |
| Formel vægt | 405.6839 |