Få mere at vide
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-beta-D-galactopyranosyl Isothiocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-beta-D-galactopyranosyl Isothiocyanate |
| CAS | 147948-52-5 |
| Molekylær formel | C27H43NO9S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | beta-D-Galactopyranosyl isothiocyanate 2,3,4,6-tetrakis(2,2-dimethylpropanoate), 2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-b-D-galactopyranosyl Isothiocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H43NO9S/c1-24(2,3)20(29)33-13-15-16(35-21(30)25(4,5)6)17(36-22(31)26(7,8)9)18(19(34-15)28-14-38)37-23(32)27(10,11)12/h15-19H,13H2,1-12H3/t15-,16+,17+,18-,19-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H]1OC(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(2,2-dimethylpropanoyloxy)-6-isothiocyanatooxan-2-yl]methyl 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 557.7 |
| Formel vægt | 557.2659 |