missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-mannopyranose, TRC

Artikelnummer. 30413907
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413907 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT28900010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-mannopyranose
CAS 61330-61-8
Molekylær formel C34 H36 O6
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33+,34?/m1/s1
SMIL OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5
IUPAC navn (3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 540.65
Formel vægt 540.2512
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.