Få mere at vide
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose, TRC
Artikelnummer. 30421561
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30421561 25 g
1 options
Artikelnummer. 30421561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT28700025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
CAS 4132-28-9
Molekylær formel C34 H36 O6
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1
SMIL OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
IUPAC navn (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 540.65
Formel vægt 540.2512