Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose, 98+%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform
Bemærkninger
° Opbevares -20 C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose |
| Smeltepunkt | 150 °C til 155 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform |
| Formel vægt | 540.65 |
| Procent renhed | ≥98% |