Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose, 98+%
Artikelnummer. 11347519
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347519 1 g 1g
11357519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347519 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H27888.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4132-28-9 | C34H36O6 | 540.656 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform
Bemærkninger
° Opbevares -20 C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4132-28-9
Molekylær formel C34H36O6
Molekylvægt (g/mol) 540.656
MDL nummer MFCD00066004
InChI nøgle OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
Synonym 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-d-glucopyranose, 3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol, tetrabenzylglucose, 3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetrakis-o-phenylmethyl, ksc235o0p, 2,3,4,6-tetra-o-benzylglucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-terta-o-benzyl-d-glucopyranose
PubChem CID 10940502
IUPAC navn (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
Smeltepunkt 150°C to 155°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform
Formel vægt 540.65
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.