missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose Trichloroacetimidate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose Trichloroacetimidat |
| CAS | 132748-02-8 |
| Molekylær formel | C36 H36 Cl3 N O6 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H36Cl3NO6/c37-36(38,39)35(40)46-34-33(44-24-29-19-11-4-12-20-29)32(43-23-28-17-9-3-10-18-28)31(42-22-27-15-7-2-8-16-27)30(45-34)25-41-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-34,40H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1 |
| SMIL | ClC(Cl)(Cl)C(=N)OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5 |
| IUPAC navn | [(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-yl] 2,2,2-trichloroethanimidate |
| Molekylvægt (g/mol) | 685.03 |
| Formel vægt | 683.1608 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?