Få mere at vide
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492337 1 g 1g
15402347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045531.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53081-25-7 | C34H36O6
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53081-25-7
Molekylær formel C34H36O6
MDL nummer MFCD00132927
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 540.65
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk