Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose, 98 %
Beskrivelse
Det er mellemproduktet af Voglibose/Dapagliflozin. Et vigtigt D-glucopyranosederivat til glucosyleringer og andre reaktioner 1,2; Udarbejdelse afα -glucopyranosylchlorid, syntese af 1-C-α -D-glucopyranosederivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er mellemproduktet af Voglibose/Dapagliflozin. Et vigtigt D-glucopyranosederivat til glucosyleringer og andre reaktioner 1,2; Udarbejdelse afα -glucopyranosylchlorid, syntese af 1-C-α -D-glucopyranosederivater.
Opløselighed
Opløselig i CHCl3. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose |
| Smeltepunkt | 150 °C til 151 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i CHCl3. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 540.65 |
| Procent renhed | 98% |