Få mere at vide
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-1-L-ido-deoxynojirimycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-1-L-ido-deoxynojirimycin |
| CAS | 76738-52-8 |
| Molekylær formel | C34H37NO4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [2S-(2alpha,3alpha,4beta,5alpha)]-3,4,5-Tris(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]piperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C34H37NO4/c1-5-13-27(14-6-1)22-36-26-31-33(38-24-29-17-9-3-10-18-29)34(39-25-30-19-11-4-12-20-30)32(21-35-31)37-23-28-15-7-2-8-16-28/h1-20,31-35H,21-26H2/t31-,32-,33+,34+/m0/s1 |
| SMIL | C(OCc1ccccc1)[C@@H]2NC[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@@H]2OCc5ccccc5 |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5S)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-2-(phenylmethoxymethyl)piperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 523.66 |
| Formel vægt | 523.2723 |