missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-1-deoxynojirimycin Hydrochloric Acid Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-1-deoxynojirimycin Hydrochloric Acid Salt |
| CAS | 72983-76-7 |
| Molekylær formel | C34H37NO4 . HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Tris(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]piperidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C34H37NO4.ClH/c1-5-13-27(14-6-1)22-36-26-31-33(38-24-29-17-9-3-10-18-29)34(39-25-30-19-11-4-12-20-30)32(21-35-31)37-23-28-15-7-2-8-16-28;/h1-20,31-35H,21-26H2;1H/t31-,32+,33-,34-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C(OCc1ccccc1)[C@H]2NC[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@@H]2OCc5ccccc5 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-2-(phenylmethoxymethyl)piperidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 560.1 |
| Formel vægt | 559.2489 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?