missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose, TRC

Artikelnummer. 30417919
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417919 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2842002G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose
CAS 627466-98-2
Molekylær formel C34 H28 O10
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C34H28O10/c35-30(22-13-5-1-6-14-22)40-21-26-27(42-31(36)23-15-7-2-8-16-23)28(43-32(37)24-17-9-3-10-18-24)29(34(39)41-26)44-33(38)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,26-29,34,39H,21H2/t26-,27-,28+,29+,34?/m1/s1
SMIL OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=O)c5ccccc5
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl]methyl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 596.58
Formel vægt 596.1682
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.