missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl Linamarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl Linamarin |
| CAS | 66432-53-9 |
| Molekylær formel | C18 H25 N O10 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO10/c1-9(6-19)7-25-18-17(28-13(5)23)16(27-12(4)22)15(26-11(3)21)14(29-18)8-24-10(2)20/h9,14-18H,7-8H2,1-5H3/t9?,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1 |
| SMIL | CC(CO[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C#N |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(2-cyanopropoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.39 |
| Formel vægt | 415.1478 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?