Få mere at vide
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1 |
| Formel vægt | 348.1056 |