Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose, 98 %
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt
i
chloroform
eller ethylacetat Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose |
| Smeltepunkt | 137 °C til 138 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform eller ethylacetat |
| Formel vægt | 348.3 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |