Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15487259
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487259 1 g 1g
15497259 5 g 5g
15407269 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487259 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66052.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10343-06-3 | C14H20O10 | 348.304 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt
i
chloroform
eller ethylacetat Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10343-06-3
Molekylær formel C14H20O10
Molekylvægt (g/mol) 348.304
MDL nummer MFCD00061634
InChI nøgle IEOLRPPTIGNUNP-RQICVUQASA-N
Synonym 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-acetylglucopyranose, 2r,3r,4s,5r-3,4,5-tris acetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, pubchem10600, d-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate d-glucopyranose, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate, 2r,3r,4s,5r-2-acetoxymethyl-6-hydroxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate
PubChem CID 11824227
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-triacetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)O)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Smeltepunkt 137°C to 138°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform or ethyl acetate
Formel vægt 348.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver