Få mere at vide
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α -D-galactopyranosylbromid, 95%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10088761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10088761 10 g 10g
10232612 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10088761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 353690100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3068-32-4 | C14H19BrO9 | 411.201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3068-32-4 , 471-34-1
Molekylær formel C14H19BrO9
MDL nummer MFCD00063686
Synonym 5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromanyl-oxan-2-yl methyl ethanoate, acetic acid 5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromo-2-oxanyl methyl ester, d-alpha-tetraacetobromogalactose
PubChem CID 17750873
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand +210.00 (20.00°C=3,CHCl3)
Specifik rotation +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)
InChI nøgle CYAYKKUWALRRPA-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(=O)OCC1OC(Br)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
IUPAC navn [3,4,5-tris(acetyloxy)-6-bromoxan-2-yl]methylacetat
Stabilisator 2% CaCO3
Molekylvægt (g/mol) 411.20
Formel vægt 411.21
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-galactopyranosyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.