missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosylamine, TRC

Artikelnummer. 30419046
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30419046 250 mg -
30409387 100 mg -
30414771 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT279550250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 58484-22-3
Molekylær formel C14H21NO9
Molekylvægt (g/mol) 347.32
Synonym β-D-Galactopyranosylamine 2,3,4,6-Tetraacetate
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-aminooxan-2-yl]methyl acetate
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosylamine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21NO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5,15H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Formel vægt 347.1216
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.