Få mere at vide
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosylbromid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666851 10 g Glasflaske 10g
10269153 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270930100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 572-09-8 | C14H19BrO9 | 411.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 572-09-8
Molekylær formel C14H19BrO9
Molekylvægt (g/mol) 411.20
MDL nummer MFCD00063254
InChI nøgle CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
Synonym 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
PubChem CID 101776
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-bromoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Navn note Stabilized
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 83.0°C to 88.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Merck Index 15, 59
Specifik rotationstilstand +194.5° (20°C c=2,chloroform)
Specifik rotation + 194.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: 1g/20mL abs. ethanol - more soluble in methanol, freely soluble in ether, chloroform, acetone,, ethyl acetate and benzene, slightly soluble in petroleum ether
Stabilisator 2% CaCO3
Formel vægt 411.2
Procent renhed 98.5%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-glucopyranosyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.