Få mere at vide
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480517
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480517 1 g 1g
15400527 500 mg 500mg
15490517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66190.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17682-70-1 | Molecular Formula: C12H20O6 | Molecular Weight: 260.286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17682-70-1
Molekylær formel C12H20O6
Molekylvægt (g/mol) 260.286
MDL nummer MFCD00132929
InChI nøgle GQXSDDHYUVYJCQ-HNBLOZHYSA-N
PubChem CID 92220487
IUPAC navn [(3aS,4aR,8aR,8bR)-2,2,7,7-tetramethyl-4a,5,8a,8b-tetrahydro-[1,3]dioxolo[3,4]furo[1,3-d][1,3]dioxin-3a-yl]methanol
SMIL CC1(OCC2C(O1)C3C(O2)(OC(O3)(C)C)CO)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose
Smeltepunkt 76 °C til 80 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 260.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver