Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-alpha-L-sorbofuranose, 98 %
Descrizione
2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranose anvendes i synteserne af ovalicin1 og af sukkerkernen af hikizimycin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranose anvendes til syntese af ovalicin1 og af sukkerkernen af hikizimycin.
Opløselighed Opløseligt i
acetone, methanol, vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Beskyt mod varme. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose |
| Smeltepunkt | 125°C to 126°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 84382 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acetone,methanol,water. |
| Formel vægt | 260.28 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.