Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-alpha-L-sorbofuranose, 98 %
Artikelnummer. 15470547
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470547 5 g 5g
15480547 10 g 10g
15490547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470547 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66303.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 14131-84-1 | C12H20O6 | 260,286 g/mol
2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranose anvendes i synteserne af ovalicin1 og af sukkerkernen af hikizimycin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranose anvendes til syntese af ovalicin1 og af sukkerkernen af hikizimycin.
Opløselighed Opløseligt i
acetone, methanol, vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Beskyt mod varme. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14131-84-1
Molekylær formel C12H20O6
Molekylvægt (g/mol) 260.286
MDL nummer MFCD00134206
InChI nøgle JWWCLCNPTZHVLF-WVHJSVDISA-N
Synonym 2,3:5,6-bis-o-1-methylethylidene-, a-d-mannofuranose, 3ar,4s,6r-6-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-ol
PubChem CID 45039045
IUPAC navn (3aR,4S,6R)-6-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMIL CC1(OCC(O1)C2C3C(C(O2)O)OC(O3)(C)C)C
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose
Smeltepunkt 125°C to 126°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 84382
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,methanol,water.
Formel vægt 260.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.