Få mere at vide
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-5-1-3-4-2-6(14)8(16)10(18)12(4)19-11(3)9(17)7(5)15/h1-2H |
| Formel vægt | 371.8237 |