missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,5-Tetrathiahexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,5-Tetrathiahexane |
| CAS | 5756-24-1 |
| Molekylær formel | C2 H6 S4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Dimethyltetrasulfane, (Methyltetrasulfanyl)methane, Dimethyl Tetrasulfide, Methyl tetrasulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6S4/c1-3-5-6-4-2/h1-2H3 |
| SMIL | CSSSSC |
| IUPAC navn | (methyltetrasulfanyl)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.329 |
| Formel vægt | 157.935 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?