missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,5-Tetrathiahexane, TRC

Artikelnummer. 30411410
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411410 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01123525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrathiahexane
CAS 5756-24-1
Molekylær formel C2 H6 S4
Mængde 25 mg
Synonym 1,4-Dimethyltetrasulfane, (Methyltetrasulfanyl)methane, Dimethyl Tetrasulfide, Methyl tetrasulfide
InChI formel InChI=1S/C2H6S4/c1-3-5-6-4-2/h1-2H3
SMIL CSSSSC
IUPAC navn (methyltetrasulfanyl)methane
Molekylvægt (g/mol) 158.329
Formel vægt 157.935
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.