Få mere at vide
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenon, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352167
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352167 25 g 25g
11342167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09617.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 54458-61-6 | C9H14O | 138.21 g/mol
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenon blev anvendt i syntesen af chirale præ-ligander, (R)-3,3a-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2a-bismethoxy-1,1a-bisnaphthalen og (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-1,2a-reclame-2,2a-bismethoxy-1,1a-bisnaphthalen og (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2-a-dienyl-2,2-a-dienyl-2,2-a-dienyl-2,2-a med (R)-3,3a-dilithium-2,2a-bismethoxy-1,1a-bisnaphthalen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenon blev brugt til syntese af chirale præ-ligander, (R)-3,3′ -bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2′ -bismethoxy-1,1′ -bisnaphthalen og (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2′ -bismethoxy-1,1′ -bisnaphthalen ved at reagere med (R)-3,3′ -dilithium-2,2′ -bismethoxy-1,1′ -bisnaphthalen.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54458-61-6
Molekylær formel C9H14O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00010248
InChI nøgle ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-enone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, cis + trans, tetramethylcyclopent-2-enone, pubchem15060, acmc-1asp4, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-cyclopent-2-enone
PubChem CID 41092
IUPAC navn 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-en-1-on
SMIL CC1C(C(=O)C(=C1C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Navn note Cis + Trans
Tæthed 0.917
Kogepunkt 99°C to 100°C (30 mmHg)
Flammepunkt 73°C (163°F)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 25 g
Beilstein 2324088
Opløselighedsinformation Not miscible with water.
Formel vægt 138.21
Procent renhed 95%