Få mere at vide
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenon, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342167
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342167 5 g 5g
11352167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09617.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54458-61-6 | C9H14O | 138.21 g/mol
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenon blev anvendt i syntesen af chirale præ-ligander, (R)-3,3a-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2a-bismethoxy-1,1a-bisnaphthalen og (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-1,2a-reclame-2,2a-bismethoxy-1,1a-bisnaphthalen og (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2-a-dienyl-2,2-a-dienyl-2,2-a-dienyl-2,2-a med (R)-3,3a-dilithium-2,2a-bismethoxy-1,1a-bisnaphthalen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenon blev brugt til syntese af chirale præ-ligander, (R)-3,3′ -bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2′ -bismethoxy-1,1′ -bisnaphthalen og (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2′ -bismethoxy-1,1′ -bisnaphthalen ved at reagere med (R)-3,3′ -dilithium-2,2′ -bismethoxy-1,1′ -bisnaphthalen.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54458-61-6
Molekylær formel C9H14O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00010248
InChI nøgle ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-enone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, cis + trans, tetramethylcyclopent-2-enone, pubchem15060, acmc-1asp4, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-cyclopent-2-enone
PubChem CID 41092
IUPAC navn 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-en-1-on
SMIL CC1C(C(=O)C(=C1C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Navn note Cis + Trans
Tæthed 0.917
Kogepunkt 99°C to 100°C (30 mmHg)
Flammepunkt 73°C (163°F)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 5 g
Beilstein 2324088
Opløselighedsinformation Not miscible with water.
Formel vægt 138.21
Procent renhed 95%