Få mere at vide
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one |
| CAS | 54458-61-6 |
| Molekylær formel | C9H14O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,3,4,5-Tetramethylcyclopenten-1-one, Tetramethylcyclopent-2-enone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-5-6(2)8(4)9(10)7(5)3/h5,7H,1-4H3 |
| SMIL | CC1C(C)C(=O)C(=C1C)C |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.21 |
| Formel vægt | 138.1045 |