missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dinitro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Varenicline Impurity 14 |
| CAS | 230615-59-5 |
| Molekylær formel | C13 H10 F3 N3 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethanone','2,2,2-trifluoro-1-(1,2,4,5-tetrahydro-7,8-dinitro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-, 1,5-Methano-1H-3-benzazepine','2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dinitro-3-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(1,2,4,5-tetrahydro-7,8-dinitro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)ethanone, 7,8-Dinitro-2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10F3N3O5/c14-13(15,16)12(20)17-4-6-1-7(5-17)9-3-11(19(23)24)10(18(21)22)2-8(6)9/h2-3,6-7H,1,4-5H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc2C3CC(CN(C3)C(=O)C(F)(F)F)c2cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-(4,5-dinitro-10-azatricyclo[6.3.1.02,7]dodeca-2,4,6-trien-10-yl)-2,2,2-trifluoroethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.23 |
| Formel vægt | 345.0573 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?