missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine, TRC

Artikelnummer. 30134820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134820 2.5 g 2.5g
30137817 5 g -
30009534 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2959852.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 230615-69-7
Molekylær formel C13 H14 F3 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 285.265
Synonym Ethanone, 1-(7,8-diamino-1,2,4,5-tetrahydro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-2,2,2-trifluoro-, 1,5-Methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine, 2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)- (9CI), 1-(7,8-Diamino-1,2,4,5-tetrahydro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
IUPAC navn 1-(4,5-diamino-10-azatricyclo[6.3.1.02,7]dodeca-2,4,6-trien-10-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
SMIL Nc1cc2C3CC(CN(C3)C(=O)C(F)(F)F)c2cc1N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H14F3N3O/c14-13(15,16)12(20)19-4-6-1-7(5-19)9-3-11(18)10(17)2-8(6)9/h2-3,6-7H,1,4-5,17-18H2
Formel vægt 285.1089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.