Få mere at vide
2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049337
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049337 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049337 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3380.070100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine
CAS 230615-69-7
Analyt- eller komponentnavne 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H14 F3 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-(7,8-diamino-1,2,4,5-tetrahydro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-2,2,2-trifluoro-, 1,5-Methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine, 2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)- (9CI), 1-(7,8-Diamino-1,2,4,5-tetrahydro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
InChI formel InChI=1S/C13H14F3N3O/c14-13(15,16)12(20)19-4-6-1-7(5-19)9-3-11(18)10(17)2-8(6)9/h2-3,6-7H,1,4-5,17-18H2
SMIL Nc1cc2C3CC(CN(C3)C(=O)C(F)(F)F)c2cc1N
Molekylvægt (g/mol) 285.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 285.1089 g/mol