Få mere at vide
2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin, 95%
Artikelnummer. 15413797
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413797 250 mg 250mg
11327439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27843.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5946-39-4 | C9H12N2 | 148,209 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5946-39-4
Molekylær formel C9H12N2
Molekylvægt (g/mol) 148.209
MDL nummer MFCD03789577
InChI nøgle MLXBHOCKBUILHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo e 1,4 diazepine, 1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro, 2,3,4,5-tetrahydro-1h benzo e 1,4 diazepine, pubchem14772, acmc-1anok, d0v0nj, tetrahydrobenzo 1,4 diazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo 1,4 diazepine
PubChem CID 2771762
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin
SMIL C1CNC2=CC=CC=C2CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Smeltepunkt 96 °C til 100 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3259
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 148.21
Procent renhed 95%