Få mere at vide
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327439
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11327439
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27843.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5946-39-4 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5946-39-4
Molekylær formel C9H12N2
Molekylvægt (g/mol) 148.209
MDL nummer MFCD03789577
InChI nøgle MLXBHOCKBUILHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo e 1,4 diazepine, 1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro, 2,3,4,5-tetrahydro-1h benzo e 1,4 diazepine, pubchem14772, acmc-1anok, d0v0nj, tetrahydrobenzo 1,4 diazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo 1,4 diazepine
PubChem CID 2771762
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin
SMIL C1CNC2=CC=CC=C2CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Smeltepunkt 96°C to 100°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 148.21
Procent renhed 95%