Få mere at vide
2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-methano-1H-3-benzazepine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050987
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050987 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050987 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3380.050100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-methano-1H-3-benzazepine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzazepine hydrochloride
CAS 230615-52-8
Analyt- eller komponentnavne 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzazepine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H13 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,5-Methano-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 1,5-Methano-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-, hydrochloride, 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-methano-1H-3-benzazepine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H13N.ClH/c1-2-4-11-9-5-8(6-12-7-9)10(11)3-1;/h1-4,8-9,12H,5-7H2;1H
SMIL Cl.C1NCC2CC1c3ccccc23
Molekylvægt (g/mol) 195.69
Mængde 100 mg
Formel vægt 195.0815 g/mol