missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene, TRC

Artikelnummer. 30420398
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420398 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2929705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene
CAS 5580-79-0
Molekylær formel C6HF4NO2
Mængde 5 g
Synonym 2,3,4,5-Tetrafluoro-1-nitrobenzene, 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-nitrobenzene, 5-Nitro-1,2,3,4-tetrafluorobenzene, NSC 96618
InChI formel InChI=1S/C6HF4NO2/c7-2-1-3(11(12)13)5(9)6(10)4(2)8/h1H
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrafluoro-5-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 195.07
Formel vægt 194.9943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.