missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,5-tetrafluorbenzoylacetinsyre ethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 94695-50-8 |
| Molekylær formel | C11H8F4O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropionate, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetate, Ethyl 2-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate, Ethyl α-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8F4O3/c1-2-18-8(17)4-7(16)5-3-6(12)10(14)11(15)9(5)13/h3H,2,4H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC navn | Ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.17 |
| Formel vægt | 264.041 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?