missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,5-tetrafluorbenzoylacetinsyre ethylester, TRC

Artikelnummer. 30423505
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423505 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT292975100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetic Acid Ethyl Ester
CAS 94695-50-8
Molekylær formel C11H8F4O3
Mængde 100 g
Synonym 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropionate, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetate, Ethyl 2-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate, Ethyl α-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate
InChI formel InChI=1S/C11H8F4O3/c1-2-18-8(17)4-7(16)5-3-6(12)10(14)11(15)9(5)13/h3H,2,4H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC navn Ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoat
Molekylvægt (g/mol) 264.17
Formel vægt 264.041
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.